certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 350
traceable to Ph. Eur. U0600000
traceable to USP 1706698
API 家族
urea
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的经认证的药物二级标准为制药实验室和制造商提供了一种方便且具有成本效益的药典主要标准替代品。
應用
用于蛋白质变性以及作为不溶性或变性蛋白的温和增溶剂。可用于从已由 6M 盐酸胍变性的样品(如包涵体)复性蛋白质。可与盐酸胍和二硫苏糖醇 (DTT) 一起用于复性变性蛋白以恢复其天然或活性形式。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC1664。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Joohee Kim et al.
Nature communications, 8, 14997-14997 (2017-04-28)
Wearable contact lenses which can monitor physiological parameters have attracted substantial interests due to the capability of direct detection of biomarkers contained in body fluids. However, previously reported contact lens sensors can only monitor a single analyte at a time.
商品
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.