certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. C3250000
traceable to USP 1157002
API类
cyclophosphamide
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
49-51 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
环磷酰胺是一种细胞抑制化合物,是多种综合化学疗法方案的组成部分。
环磷酰胺是一种细胞抑制化合物,是多种综合化学疗法方案的组成部分。
应用
环磷酰胺可用作药物参考标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
广泛用于癌症化疗的细胞毒性氮芥衍生物。它可与 DNA 交联、导致链断裂并诱导突变。
环磷酰胺是一种广泛用于癌症化疗的具有细胞毒性的氮芥衍生物。它可与 DNA 交联、导致链断裂并诱导突变。其临床活性与乙醛脱氢酶 1 (ALDH1) 的活性降低相关。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC0295。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Assay of cyclophosphamide
Boughton OD, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 61(1), 97-100 (1972)
High-performance thin-layer chromatography with a derivatization procedure, a suitable method for the identification and the quantitation of busulfan in various pharmaceutical products
Bouligand J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 34(3), 525-530 (2004)
Cyclophosphamide and related anticancer drugs
Baumann F and Preiss R
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 764(1-2), 173-192 (2001)
Navita Sharma et al.
Archives of virology, 164(4), 1095-1110 (2019-02-23)
Dengue disease is characterized by a marked decrease in platelet count, which is life threatening. In the present study, we investigated the antiviral activity of an aqueous extract of Carica papaya leaves (PLE) against dengue virus (DENV) and its effect
Hui-Sung Moon et al.
Scientific reports, 10(1), 20343-20343 (2020-11-25)
The use of precision medicine for chemotherapy requires the individualization of the therapeutic regimen for each patient. This approach improves treatment efficacy and reduces the probability of administering ineffective drugs. To ensure accurate decision-making in a timely manner, anticancer drug