Merck
PHR1395
Supelco
甲氧卡巴莫
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
愈创木酚甘油醚氨基甲酸酯, 甲氧卡巴莫
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO5
CAS号:
分子量:
241.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1412008
API类
methocarbamol
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC(OCC(O)COC1=C(OC)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
InChI key
GNXFOGHNGIVQEH-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... CA1(759)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
美索巴莫是一种药物,广泛用作骨骼肌松弛剂。它还用于治疗肌肉骨骼疾病,通常与令人痛苦的肌肉痉挛、抽筋和脱臼有关。
应用
美索巴莫可用作药物参考标准品,用于通过液相色谱技术 和分光光度法技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC4792。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相关产品
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of methocarbamol in equine serum and urine by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection and atmospheric pressure ionization-mass spectrometric confirmation
Koupai-Abyazani RM, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 21(4), 301-305 (1997)
Validation of a RP-LC method for simultaneous determination of paracetamol, methocarbamol and diclofenac potassium in tablets
Subramanian G, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 67(2), 260-260 (2005)
N Erk et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 24(3), 469-475 (2001-02-24)
The application of the ratio spectra derivative spectrophotometry and high-performance liquid chromatography (HPLC) to the simultaneous determination of paracetamol (PAR) and methocarbamol (MET) in combined pharmaceutical tablets is presented. The spectrophotometric procedure is based on the use of the first