certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1491503
API 家族
padimate
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
325 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H27NO2/c1-5-7-8-14(6-2)13-20-17(19)15-9-11-16(12-10-15)18(3)4/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3
InChI 密鑰
WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
374.0 °F - closed cup
閃點(°C)
190 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)