Merck
PHR1167
Supelco
环丙沙星
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
1-环丙基-6-氟-4-氧代-7(1-哌嗪基)-1,4-二氢喹啉-3-羧酸, 西普乐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H18FN3O3
CAS号:
分子量:
331.34
Beilstein:
3568352
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000198
traceable to USP 1134313
API 家族
ciprofloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
InChI 密鑰
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
环丙沙星属于萘啶酸的第二代喹诺酮类似物,具有很高的疗效、极小的毒性和广谱抗菌活性。它可以通过口服和注射给药。它可用于治疗各种尿道、呼吸道和胃肠道感染,以及皮肤和软组织感染。
應用
环丙沙星可用作药物参考标准品,用于通过各种色谱技术测定药物制剂和血清样品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。
本认证参考材料是根据ISO 17034ISO/IEC 170254生产和认证的。关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAA6508。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Flow injection spectrophotometric and chromatographic determination of ciprofloxacin and norfloxacin in pharmaceutical formulations.
Al-Momani I, et al.
Journal of Flow Injection Analysis, 25(2), 151-151 (2008)
Quantitative determination of ciprofloxacin and norfloxacin in pharmaceutical preparations by high performance liquid chromatography.
Kassab N, et al.
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences , 41(4), 507-513 (2005)
The simultaneous separation and determination of five quinolone antibotics using isocratic reversed-phase HPLC: Application to stability studies on an ofloxacin tablet formulation
Shervington LA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 39(3-4), 769-775 (2005)
Florentia Kaguelidou et al.
The Pediatric infectious disease journal, 30(2), e29-e37 (2010-11-05)
ciprofloxacin has no marketing authorization for use in neonates worldwide but it is prescribed for the treatment of neonatal life-threatening infections, mainly in developing countries and in Europe. Given the concerns about its toxicity in this population and the necessity
Elisabet Marti et al.
Water research, 61, 67-76 (2014-06-02)
In this study we characterised the ciprofloxacin-resistant strains isolated in biofilm and sediments from a wastewater treatment plant (WWTP) discharge point and its receiving river. We also examined the prevalence of qnrA, qnrB, qnrS and aac(6')-Ib-cr genes in these isolates