certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 468
traceable to Ph. Eur. D2690000
traceable to USP 1225204
API 家族
dopamine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-250 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChI 密鑰
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRB1(153)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
多巴胺作为神经递质,是一种自然产生的儿茶酚胺。盐酸多巴胺是一种用于治疗急性充血性肾功能衰竭的药物。
多巴胺作为神经递质,是一种自然产生的儿茶酚胺。盐酸多巴胺是一种用于治疗急性充血性肾功能衰竭的药物。
應用
盐酸多巴胺可用作药物参考标准品,用于通过分光光度测定法、比色法和色谱法测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAA7131。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Spectrophotometric methods for the determination of certain catecholamine derivatives in pharmaceutical preparations
Nagaraja P, et al.
Talanta, 46(1), 39-44 (1998)
Rapid Spectrophotometric Determination Of Dopamine Hydrochloride With Chloramine - T
Nagaraja P, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 60(2), 99-99 (2016)
Intropin (dopamine hydrochloride) intravenous admixture compatibility
Gardella LA, et al.
American Journal of Hospital Pharmacy, 32(6), 575-578 (1975)
Darae Kang et al.
Poultry science, 100(3), 100964-100964 (2021-03-04)
The effects of early heat conditioning on the acute heat stress response in broilers were investigated via the growth performance, dopamine, serotonin, and corticosterone and the expression of heat shock proteins (HSP) and heat shock factors. One-day-old chicks (n =
Hanneke E M den Ouden et al.
Neuron, 80(4), 1090-1100 (2013-11-26)
Serotonin and dopamine are speculated to subserve motivationally opponent functions, but this hypothesis has not been directly tested. We studied the role of these neurotransmitters in probabilistic reversal learning in nearly 700 individuals as a function of two polymorphisms in