等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)[C@@H](O[C@]2([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)CC[C@@]3(C4)[C@@]1([H])[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6([H])[C@@]34CC[C@]7(C)[C@]([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)([H])[C@@H](O)C[C@@]67C
InChI
1S/C43H70O15/c1-20(45)54-32-28(48)22(47)18-53-36(32)57-26-10-12-43-19-42(43)14-13-39(6)33(41(8)11-9-27(58-41)38(4,5)52)21(46)16-40(39,7)25(42)15-23(34(43)37(26,2)3)55-35-31(51)30(50)29(49)24(17-44)56-35/h21-36,44,46-52H,9-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36-,39+,40-,41+,42-,43+/m0/s1
InChI 密鑰
AYWNHWGQTMCQIV-PENCHUSISA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3