Merck
A5268
Sigma-Aldrich
阿尔新蓝 8GX
powder
别名:
国固蓝 1, 阿尔新蓝
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H68Cl4CuN16S4
CAS号:
分子量:
1298.86
顏色索引編號:
74240
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, 45-65%
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
blue
溶解度
H2O: 1 mg/mL
εmax
425 at 615-630 nm in water
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI 密鑰
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
阿尔新蓝 8GX(又称Ingrain Blue 1)是一种碱性铜酞菁染料,蓝色源于含有铜。它是四价、阳离子、水溶性染料。该物质可与酸性粘多糖的酸基形成盐键。
應用
  • 阿尔新蓝 8GX 可用于糖胺聚糖的染色和沉淀,并可用作异聚糖染色剂,对软骨和细胞外基质等组织中的中性、硫酸化和磷酸化粘多糖和糖胺聚糖进行染色。
  • 这种染料可用于血管内 Bonghan 管的体内染色成像。
  • 它还可用来开发全新的组织化学染色方法,以评估不同物种的多种呼吸参数。
特點和優勢
通过控制 pH 值和盐浓度可实现所需的染色图案。
原則
阿尔新蓝染色法可与过碘酸希夫反应(PAS)轻松联用。在组织中,可对酸性粘液物质选择性染色,通常选择核固红作为复染剂。与PAS反应联用时,还可以观察到非取代多糖、中性粘多糖、粘蛋白和糖蛋白、乙二醇和磷脂。醋酸-阿尔新蓝溶液用于染色应用;当pH值为2.5时,会选择性染色羧基化和硫酸蛋白聚糖。仅在 pH 1 的条件下才能区分羧酸和硫酸酯基团。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Histotechnology: A Self-instructional Text (3rd ed.)
Freida L. Carson & Christa Hladik
Histotechnology: A Self Instructional Text, 4th Edition (2009)
Alcian Blue and Pyronine Y Histochemical Stains Permit Assessment of Multiple Parameters in Pulmonary Disease Models
Meyerholz, et al.
Veterinary Pathology, 46 (2009)
Exposure of human cartilage tissue to low concentrations of blood for a short period of time leads to prolonged cartilage damage: an in vitro study.
Jansen NW, et al.
Arthritis and Rheumatism, 56, 199-207 (2007)
Replacement of the medial tibial plateau by a metallic implant in a goat model.
Custers RJ, et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 28, 429-435 (2010)
In vivo visualization of Bonghan ducts inside blood vessels of mice by using an Alcian blue staining method
Yoo, et al.
Indian Journal of Experimental Biology, 46 (2008)