包装
pkg of 2 g
制造商/商品名称
NIST®
应用
industrial hygiene
包装形式
matrix material
一般描述
应用
城市灰尘标准参考物质(SRM)用于评估对大气颗粒物和相似基质中的多环芳烃(PAH)、硝基取代PAH(nitro-PAH)、多氯联苯(PCB)同类物、氯化杀虫剂和无机成分进行测定的无机分析方法。
特点和优势
- 随附证书记录了PAH、硝基PAH、PCB同系物、氯化杀虫剂和无机成分的NIST认证值和非认证值。
- 认证值可追溯至质量分率的国际单位制(SI)和SI单位。
- NIST 证书随附储存、使用和维护说明。
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3