主要文件
NIST1648A
城市颗粒物
NIST® SRM® 1648a
别名:
城市灰尘样品
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
包装
pkg of 2 g
制造商/商品名称
NIST®
应用
industrial hygiene
包装形式
matrix material
一般描述
该标准参考物质(SRM)是由位于圣路易斯港口为分析目的而专门设计的大气污染微粒吸收器收集的大气颗粒物。SRM中该成分的值是以干基报告;但是, “收货状态的物质” 含有残留水分。 SRM 1648a 颗粒尺寸分布是由Malvern Instruments制造的商业激光衍射仪获取。颗粒物是在水悬浮液中测定,详细信息见于SRM 1648a的“附加信息。”
该认证值基于来自NIST 或协作专家实验室的两种或更多化学上独立的分析技术的结果一致性。SRM 1648a的认证是有效的,在规定的测量不确定度范围内,条件是该SRM是按照“储存和使用说明中规定的要求处理和储存。”.
SRM 1648A_CERT
SRM 1648A_SDS
应用
它主要用作质量控制物质,用于评估无机分析方法,也用于测定大气颗粒物和相似基质中的选定多环芳烃(PAH)、硝基取代PAH(nitro-PAH)、多氯联苯(PCB)同类物和氯化杀虫剂。
特点和优势
  • 一单位 SRM 84L包含一瓶 2克大气颗粒物。
  • 关于产品说明、处置和运输的信息见于随附的MSDS
  • 随附的NIST证书含有关于RM的失效日期、用户警告、正确储存、使用、制备和分析说明的详细信息
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ji Young Kim et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-12-31)
Oligodendrocytes, myelin-forming cells in the brain, are vulnerable to oxidative stress. Recent work indicates that air pollution causes demyelinating diseases such as multiple sclerosis. However, little is known about the mechanism of toxicity of ultrafine particulate matters (PMs) to oligodendrocytes.