Merck
N5514
Sigma-Aldrich
硝基四唑蓝
tablet
别名:
硝基四唑蓝氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
tablet
品質等級
技術
titration: suitable
顏色
yellow
pH值
4.5-5.5
溶解度
soluble, clear, yellow
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
一般說明
硝基四唑蓝是一种具有两个四唑环的四唑化合物。
應用
硝基四唑蓝已被用于:
  • 超氧自由基的测定
  • 乳酸脱氢酶的定量测定
  • 蛋白质印迹分析中的显色反应
  • NADPH-d组织化学中
  • 作为通过电泳和组织学分析小鼠肠粘蛋白特性的试剂
  • 免疫组织化学中
數量
每片含有10 mg底物。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Night light-adaptation strategies for photosynthetic apparatus in yellow-poplar (Liriodendron tulipifera L.) exposed to artificial night lighting
Kwak MJ, et al.
Forests, 9(2), 74-74 (2018)
Luttmann W
Immunology, The Experimenter Series (2006)
Transient expression of a bovine leukemia virus envelope glycoprotein in plants by a recombinant TBSV vector
Zhumabek AT, et al.
Journal of Virological Methods, 255, 1-7 (2018)
Marine invertebrates cross phyla comparisons reveal highly conserved immune machinery.
Oren M
Immunology, 218, 484-484 (2013)
Paclitaxel inhibits expression of neuronal nitric oxide synthase and prevents mitochondrial dysfunction in spinal ventral horn in rats after C7 spinal root avulsion
Onler MDF
Turkish Neurosurgery, 25(4), 617-624 (2015)
商品
硝基蓝四唑(NBT)可与碱性磷酸酶底物5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸盐(BCIP)一起用于蛋白印迹和免疫组织染色程序。这些底物系统产生不溶的NBT二甲终产物,其颜色为蓝至紫色,可以通过视觉观察到。
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.