主要文件
N140
通用粘度标准;UKASISO/IEC17025和ISO17034认证
viscosity 258 mPa.s (25 °C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
表单
liquid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
粘度
258 mPa.s(25 °C)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)