Merck
IRMM624
铬-50Cr 溶液
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
IRMM®
同位素純度
 50Cr
製造商/商標名
JRC
濃度
1 M in hydrochloric acid
應用
general analytical
格式
single component solution
儲存溫度
10-30°C
一般說明
同位素丰度比
分析報告
For more information please see:
IRMM624
法律資訊
IRMM is a registered trademark of European Commission
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)