Agency
BCR®
IRMM®
制造商/商品名称
JRC
包装形式
matrix material
SMILES字符串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
IRMM534A
IRMM534A
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
IRMM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3