化驗
≥98%
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
形式
neat
SMILES 字串
CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
InChI 密鑰
PBBGSZCBWVPOOL-HDICACEKSA-N
基因資訊
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
聯結
推薦產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
商品
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
DNA损伤和修复机制对于维持DNA完整性至关重要。细胞DNA的损伤与突变、癌症发展等有关。