API类
hydroxocobalamin
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
运输
wet ice
储存温度
−20°C
InChI
1S/C62H89N13O14P.Co.H2O/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H2,63,77)(H2,64,78)(H2,65,79)(H2,66,80)(H2,67,81)(H2,68,82)(H,69,83)(H,85,86);;1H2/q-2;+2;-1/p-1/t31-,34+,35+,36+,37-,41+,52+,53+,56?,57-,59+,60-,61-,62-;;/m0../s1
InChI key
PJOHJFIDLYDPIZ-PMEYKKDOSA-M
一般描述
应用
包装
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3