Merck
F9551
Sigma-Aldrich
荧光素-5-EX N-羟基琥珀酰亚胺酯
>90% purity (HPLC), powder
别名:
荧光素 5-氨基甲酰甲基硫代丙酸 NHS 酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H22N2O10S
分子量:
590.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
产品名称
荧光素-5-EX N-羟基琥珀酰亚胺酯,
化驗
>90% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
分子量
590.56
技術
titration: suitable
顏色
yellow to orange
溶解度
DMSO or DMF: soluble
εmax
70.0-82.0 at 488-494  nm
螢光
λex 511-519 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(NC(=O)CSCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C29H22N2O10S/c32-16-2-5-19-22(12-16)40-23-13-17(33)3-6-20(23)28(19)18-4-1-15(11-21(18)29(38)39)30-24(34)14-42-10-9-27(37)41-31-25(35)7-8-26(31)36/h1-6,11-13,32H,7-10,14H2,(H,30,34)(H,38,39)
InChI 密鑰
CBYGNGZRFGVXDG-UHFFFAOYSA-N
應用
荧光素-5-EX N -羟基琥珀酰亚胺酯已用于抗体的标记。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M-ficolin concentrations in cord blood are related to circulating phagocytes and to early-onset sepsis.
Schlapbach LJ et al.
Pediatric Research, 71, 368-368 (2012)