主要文件
ERMEF672
瓦斯油 (0.0203% S)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
petroleum
包装形式
matrix material
分析说明
For more information please see:
ERMEF672
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>132.8 °F
闪点(°C)
> 56 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)