主要文件
ERMCA616
地下水
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
environmental
包装形式
matrix material
分析说明
For more information please see:
ERMCA616
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)