主要文件
ERMBF437E
Soya DAS-81419-2 GMO standard ERM-BF437
ERM®, certified reference material, nominal 10% GMO
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Certified for the mass fraction of DAS-81419-2 SOYA.
分析说明
For more information please see:
ERMBF437E
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)