主要文件
ERMBF423C
玉米 GMO 标准品 ERM-BF423
1% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
别名:
GVO 标准品 ERM-BF423, 玉米 MIR604
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
组成
genetically modified MIR604 maize, 1%
制造商/商品名称
JRC
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
ERMBF423C
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)