agency
ERM®
品質
0% GTS 40-3-2
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/ERM-BF410AP/ERM-BF410ap-GTS-40-3-2-SOYA-BEAN-blank/ERM-BF410ap
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3