主要文件
CRMMPGO
柴油
Multi-Parameter Certified Reference Material
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品是经过UKAS认证体系下的ISO 17034认证参考物质(CRM)认证。通过了动力学和动态粘度、密度、浊点、滤点、馏点和闪点认证。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
134.6 °F
闪点(°C)
57 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)