Merck
CN34891
Sigma-Aldrich
乙腈
≥99.9% (GC), suitable for solid phase extraction (SPE)
别名:
ACN, 乙腈, 氰甲烷, 甲基氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
方案:
≥99.9% (GC)
技术:
solid phase extraction (SPE): suitable
沸点:
81-82 °C (lit.)
蒸汽压:
72.8 mmHg ( 20 °C)
产品名称
乙腈, Preparateur, ≥99.9% (GC), One-time steel-plastic (SP) drum
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽压
72.8 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
973 °F
expl. lim.
16 %
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
杂质
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 mg/L non-volatile matter
颜色
colorless
透射比
200 nm, >50%
220 nm, >90%
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
沸点
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
乙腈(MeCN)是一种脂肪腈,是一种无色液体,具有悦人的气味。它被广泛用作有机合成的溶剂和中间体。它在紫外-可见光下是透明的,因此非常适用于分光光度法和荧光测定技术。由于MeCN具有低粘度、高洗脱强度并且与水高度混溶,因此在许多色谱技术中用作流动相组分。它作为萃取介质在液液萃取、固相萃取或微萃取中发挥重要作用。其红外光谱已有记录。已有研究描述了在铁络合物催化下,以MeCN为溶剂,以过氧化氢为氧化剂,通过烷烃氧化反应合成烷基氢过氧化物。已有研究描述了使用Co-B非晶态合金催化剂催化MeCN的氢化反应,形成乙胺。
应用
乙腈可用作以下过程的溶剂:
  • 使用等密度极化连续介质模型(IPCM)测定有机超强碱的pKa值。
  • 在三氯化铈催化下,利用叠氮化钠使环氧化物和氮杂环丙烷开环,制备1,2-叠氮基醇和1,2-叠氮基胺。
  • 在钯催化剂存在下,通过烯烃的氧化芳基烷基化反应合成氰基吲哚酮。
  • 研究4-(二甲基氨基)苄腈的分子内电荷转移(ICT)反应的动力学。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Basicity of some organic superbases in acetonitrile.
Kovacevic B and Maksic ZB.
Organic Letters, 3(10), 1523-1526 (2001)
Palladium-Catalyzed Oxidative Arylalkylation of Activated Alkenes: Dual C-H Bond Cleavage of an Arene and Acetonitrile.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(52), 12578-12581 (2011)
Cerium (III) chloride promoted highly regioselective ring opening of epoxides and aziridines using NaN3 in acetonitrile: a facile synthesis of 1,2-azidoalcohols and 1,2-azidoamines.
Sabitha G, et al.
Organic Letters, 4(3), 343-345 (2002)
Dynamics of ultrafast intramolecular charge transfer with 4-(dimethylamino) benzonitrile in acetonitrile.
Druzhinin SI, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 110(9), 2955-2969 (2006)
Hydrogen peroxide oxygenation of alkanes including methane and ethane catalyzed by iron complexes in acetonitrile.
Shul'pin GB, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(2-3), 317-332 (2004)