API 家族
mepivacaine
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CCCCC1C(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O.Cl
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
InChI 密鑰
RETIMRUQNCDCQB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
生化/生理作用
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3