API类
rifampicin
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[N+](=C\c2c3c(c4c(c5c(c(c4O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N3)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C5=O)C)c2O)O)(/N1CCN(CC1)C)\[O-]
InChI
1S/C43H58N4O13/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)44-33-28(20-47(56)46-17-15-45(9)16-18-46)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,60-40)58-19-14-29(57-10)23(3)39(59-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,44,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,47-20-/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI key
PADXLTATLMUKBQ-RIPAWWNWSA-N
一般描述
应用
包装
其他说明
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3