Merck
BP003
酒石酸肾上腺素
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
(-)-肾上腺素 (+)-酒石酸氢盐, 酒石酸肾上腺素, 副肾素 (+)-酒石酸氢盐, L-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol D-hydrogen 酒石酸氢盐, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13NO3 · C4H6O6
CAS号:
分子量:
333.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
adrenaline
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI 密鑰
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品由发布的药典提供并说明。所有本产品的支持信息(包括SDS和任何产品信息宣传单)均由颁发的药典管理局制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Adrenaline acid tartrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Bupivacaine and Adrenaline Injection / Bupivacaine and Epinephrine Injection
  • Lidocaine and Adrenaline Injection / Lidocaine and Epinephrine Injection
  • Adrenaline Injection/Epinephrine Injection
  • Dilute Adrenaline Injection 1 in 10,000/Dilute Epinephrine Injection 1 in 10,000
  • Adrenaline and Cocaine Intranasal Solution / Epinephrine and Cocaine Intranasal Solution
  • Noradrenaline Injection / Norepinephrine Injection
  • Adrenaline Solution / Epinephrine Solution
  • Adrenaline Eye Drops / Epinephrine Eye Drops
  • 生化/生理作用
    肾上腺素能受体激动剂。
    包裝
    单位数量:100 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    象形圖
    Skull and crossbones
    訊號詞
    Danger
    危險聲明
    危險分類
    Acute Tox. 1 Oral
    儲存類別代碼
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Choose from one of the most recent versions:
    分析证书(COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact 客户支持