主要文件
BCR656
绝对乙醇(同位素比)
BCR®, certified reference material
别名:
绝对酒精(同位素比)
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
酶號碼:
E1510
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
matrix material
分析報告
For more information please see:
BCR656
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)