主要文件
BCR645
人造食品(蔗糖、乳糖以及淀粉/葡萄糖)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
分析報告
For more information please see:
BCR645
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Carbohydrates: Lactose, Sucrose, Starch/glucose
Matrix Group: Processed Food
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)