主要文件
BCR326
非合金锌(片)(微量元素)
BCR®, certified reference material
别名:
锌,非合金
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
BCR®
制造商/商品名称
JRC
包装形式
matrix material
分析说明
For more information please see:
BCR326
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)