主要文件
BCR361
ZnAl4Cu1(微量元素)
BCR®, certified reference material, disc
别名:
铝-铜-锌合金
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
BCR®
表单
disc
制造商/商品名称
JRC
应用
general analytical
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
For more information please see:
BCR361
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)