About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5O6P · 3C6H13N
CAS号:
分子量:
465.56
Beilstein:
3752336
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
推荐产品
生化/生理作用
磷烯醇丙酮酸(PEP)参与糖酵解和糖异生。在糖酵解中,PEP被丙酮酸激酶代谢,产生丙酮酸。在植物中,PEP参与芳香族氨基酸的形成以及碳固定途径。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)