主要文件
ARK2068
SAFC
Ciclonium bromide
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H34BrNO
CAS号:
分子量:
408.42
UNSPSC代码:
51172164
质量水平
InChI
1S/C22H34NO.BrH/c1-5-23(4,6-2)14-15-24-22(3,20-10-8-7-9-11-20)21-17-18-12-13-19(21)16-18;/h7-13,18-19,21H,5-6,14-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BOCNKEKVCTZYIX-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)