技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
109-111 °C (lit.)
应用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI key
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... PTGS1(5742)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
安替比林可用作:
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
- 各种色谱技术测定动物血浆和血清中 分析物的药物参考标准品。
- 胶束电动色谱法分析人血浆中肌酐和尿酸的内标物。
- 由于其理化、生化和药代动力学特性,用于研究疾病、药物和环境因素对人和动物体内肝氧化代谢活性影响的参考标准品。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
Antipyrine, indocyanine green, and lorazepam determined in plasma by high-pressure liquid chromatography.
Awni WM and Bakker LJ
Clinical Chemistry, 35(10), 2124-2126 (1989)
Simultaneous determination of creatinine and uric acid in human plasma and urine by micellar electrokinetic chromatography
Miyake M, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 14(3), 181-185 (1991)
Qureshi, M.
Mikrochimica Acta, 831-831 (1970)
Serum antipyrine concentrations determined by micellar electrokinetic capillary chromatography
Brunner LJ, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 622(1), 98-102 (1993)
Weiss, K.G. and Boltz, D.F.
Analytica Chimica Acta, 55, 77-77 (1971)