Merck
99387
Supelco
锂离子载体 IV
Selectophore, function tested
别名:
5-丁基-5-乙基-N,N,N′,N′-四环己基-3,7-二氧杂壬二酸二酰胺, ETH 2137, N,N,N′,N′四环己基(2-丁基-2-乙基三亚甲基二氧基)二乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H66N2O4
分子量:
602.93
Beilstein:
6455135
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.61
描述
for ion-selective electrodes
质量水平
产品线
Selectophore
表单
liquid
质量
function tested
SMILES字符串
CCCCC(CC)(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C37H66N2O4/c1-3-5-26-37(4-2,29-42-27-35(40)38(31-18-10-6-11-19-31)32-20-12-7-13-21-32)30-43-28-36(41)39(33-22-14-8-15-23-33)34-24-16-9-17-25-34/h31-34H,3-30H2,1-2H3
InChI key
MVPCBDWXPBIVGD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
应用
Selected application examples
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
外形
50 mg in 0.5 mL heptane
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
24.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-4 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)