413283
1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二 叔 -丁基-4-羟基苄基)苯
99%
别名:
2,4,6-三(3,5-二-叔 -丁基-4-羟苄基)均三甲苯, 3,3′,3′′,5,5′,5′′-己基-叔 -丁基-α,α′,α′′-(均三甲苯-2,4,6-三基)三对 -甲酚, 4,4′,4′′-[(2,4,6-三甲基-1,3,5-苯三基)三(亚甲基)]三[2,6双(1,1-二甲基乙基)苯酚
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
99%
表单
powder
mp
248-250 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1c(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c1Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C54H78O3/c1-31-37(22-34-25-40(49(4,5)6)46(55)41(26-34)50(7,8)9)32(2)39(24-36-29-44(53(16,17)18)48(57)45(30-36)54(19,20)21)33(3)38(31)23-35-27-42(51(10,11)12)47(56)43(28-35)52(13,14)15/h25-30,55-57H,22-24H2,1-21H3
InChI key
VSAWBBYYMBQKIK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
609.8 °F
闪点(°C)
321 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)