About This Item
线性分子式:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2CO2H · Cl-
CAS号:
分子量:
197.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NB.21
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
肉毒碱是季铵,天然存在于大多数哺乳动物组织中。它在骨骼肌和心脏中参与能量代谢调控,浓度相对较高。它可将葡萄糖代谢由糖酵解转移至糖原储存,并促进长链脂肪酸向线粒体转运,使其在线粒体氧化产生能量。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2