方案
≥95.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D 13.8±0.5°, 24 hr, c = 10 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
mp
133-140 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
WGK
WGK 3