Merck
93183
Supelco
L-(-)-岩藻糖
analytical standard
别名:
6-脱氧-L-半乳糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O5
CAS号:
分子量:
164.16
Beilstein:
1723321
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
旋光性
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-153 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)