主要文件
92642
Supelco
Lewatit® Sybron Ionac® SR-7
15-50 μm particle size
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.52
表单
beads
质量水平
技术
LPLC: suitable
缺失
~60% loss on drying
基质活性基团
polymer
粒径
15-50 μm
分离技术
reversed phase
特点和优势
对硝酸根离子具有非常高的选择性;选择性去除硝酸盐
法律信息
Ionac is a registered trademark of Sybron Chemical Holdings Inc.
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)