Merck
91746
Sigma-Aldrich
三异丙基硅基三氟甲烷磺酸酯
purum, ≥98.0% (T)
别名:
TIPS三氟甲磺酸酯, 三异丙基甲硅烷基三氟甲烷磺酸盐, 三氟甲烷磺酸三异丙基硅基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
CAS号:
分子量:
306.42
Beilstein:
3591541
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
等級
purum
化驗
≥98.0% (T)
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
45-46 °C/0.03 mmHg
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
InChI 密鑰
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
用于顺利引入 TIPS 基团;综述
取代透過
产品编号
说明
价格
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 25, 4345-4345 (1984)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 22, 3455-3455 (1981)
J.M. Muchowski et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5375-5375 (1985)
R. Bruckmann et al.
Chemische Berichte, 120, 635-635 (1987)