等級
analytical standard, for drug analysis
品質等級
化驗
≥98.5% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
藥物控制
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
濃度
~10 mg/mL in ethanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
適合性
corresponds for H-NMR
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI 密鑰
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
基因資訊
human ... CNR1(1268)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
包裝
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup