Merck
900631
Sigma-Aldrich
乙二醇
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
别名:
1,2-乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
62.07
Beilstein:
505945
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352137
NACRES:
NA.21
等級
ZerO2®
品質等級
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
752 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
15.3 %
雜質
≤0.003% water
water
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法律資訊
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F - open cup
閃點(°C)
115 °C - open cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)