Merck
89774
Supelco
柑桔红 2
analytical standard
别名:
1-(2,5-二甲氧基苯基偶氮)-2-萘酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H16N2O3
CAS号:
分子量:
308.33
颜色索引号:
12156
Beilstein:
4510811
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
E编号:
E121
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.5% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
COc1ccc(OC)c(c1)N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-22-13-8-10-17(23-2)15(11-13)19-20-18-14-6-4-3-5-12(14)7-9-16(18)21/h3-11,21H,1-2H3
InChI key
GJUABKCEXOMRPQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
柑桔红 2 号是一种人工染料,属于单偶氮类染料。它可以用来给橘子皮着色。
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Food Additive Toxicology (1994)
Li Hu et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 30(8), 832-835 (2012-12-22)
An ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/ MS) method was developed for the determination of citrus red 2 (CR2) in navel orange. The sample was extracted with acetonitrile, cleaned-up by an NH2 solid phase extraction cartridge. Then, the analyte