蒸汽密度
3.7 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.26 mmHg ( 25 °C)
等級
purum p.a.
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
899 °F
雜質
≤0.1% water
≤0.5% m- and p-toluidine (GC)
燃燒殘留物
≤0.01% (as SO4)
折射率
n20/D 1.572 (lit.)
n20/D 1.572
bp
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
溶解度
H2O: slightly soluble
密度
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES 字串
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
InChI 密鑰
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
注意
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup