组成
agar, 13 g/L
peptone, special, 23 g/L
sodium chloride, 5 g/L
starch (soluble), 1 g/L
制造商/商品名称
NutriSelect® Plus
技术
microbiological culture: suitable
最终pH
7.0±0.2 (25 °C)
应用
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
适用性
selective for Neisseria spp.
应用
根据 Thayer 和 Martin 法用于选择性分离临床材料的淋病奈瑟球菌和脑膜炎奈瑟球菌。适用于运送接种材料。
制备说明
将21.0 g溶于240 ml蒸馏水中,并在121°C下高压蒸汽灭菌15分钟。将一瓶复水的Thayer-Martin Supplement I(货号44051)和Thayer-Martin Supplement II(货号52083)在50°C左右加入培养基。另外添加250 ml无菌2%血红蛋白(货号08449)溶液。轻柔地混合,再倒入无菌培养皿或试管中制成斜面。
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J.D. Thayer et al.
Publ. Health Rep., 81, 559-559 (1966)