Merck
86628
Supelco
四乙基硫酸氢铵
≥98.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)4N(HSO4)
CAS号:
分子量:
227.32
Beilstein:
6590581
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12000000
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (T)
杂质
≤2% water
mp
240-245 °C
SMILES字符串
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)