Merck
T0376
Sigma-Aldrich
胸腺嘧啶
≥99%
别名:
2,4-二羟基-5-甲基嘧啶, 5-甲基尿嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O2
CAS号:
分子量:
126.11
Beilstein:
117880
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI 密鑰
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
mouse ... Tymp(72962)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胸腺嘧啶是脱氧核糖核酸(DNA)中发现的四个核碱基之一,其他三种包括腺嘌呤、鸟嘌呤和胞嘧啶。
應用
胸腺嘧啶已作为标准含氮碱基,用于高效液相色谱-紫外线(HPLC-UV)(用于定量骨DNA样品)和 拉曼散射实验中。它也已被用作C2C12成肌细胞的补充剂。胸腺嘧啶可用于研究影响DNA结构的化学过程,例如辐射诱导的自由基产生,从而导致碱基发生交联反应和衍生化。它可用于研究与其他核碱基(如腺嘌呤)的氢键动力学和能量参数。胸腺嘧啶可用于基于配位化学和纳米粒子结构开发灵敏的重金属(汞)检测器。
生化/生理作用
用于研究DNA结构的胸腺嘧啶通过辐照方法以进行交联反应和衍生化。胸腺嘧啶二聚体可用来表示DNA损伤。胸腺嘧啶与金属(汞)一起使用可形成胸腺嘧啶-HgII-胸腺嘧啶(T-HgII-T)双链体。在细菌中进行胸腺嘧啶饥饿会导致DNA合成停止,这被称为无胸腺嘧啶死亡。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Thymine dimer-induced structural changes to the DNA duplex examined with reactive probes
Rumora AE, et al.
Biochemistry, 47(49), 13026-13035 (2008)
Quantification of nitrogenous bases, DNA and Collagen type I for the estimation of the postmortem interval in bone remains
Perez-Martinez C, et al.
Forensic Science International, 281, 106-112 (2017)
MercuryII-mediated formation of thymine- HgII- thymine base pairs in DNA duplexes
Miyake Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(7), 2172-2173 (2006)
On How Watson and Crick Discovered what Watson and Crick had Suggested: The" Folk" Concept of Discovery Rediscovered
Charpa U
History and philosophy of the life sciences, 7-30 (2008)
Methods for detection of cytosine and thymine modifications in DNA
Berney M and McGouran JF
Nature Reviews Chemistry, 1-1 (2018)