Merck
85702
Sigma-Aldrich
硬脂酰胺
technical, ~90% (GC)
别名:
C18 酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)16CONH2
CAS号:
分子量:
283.49
Beilstein:
909006
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
technical
化驗
~90% (GC)
bp
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
InChI 密鑰
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
This product has been replaced by O601-ALDRICH | Octadecanamide technical grade, 85%
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)