Merck
263737
Sigma-Aldrich
4-(二甲胺基)丁酸 盐酸盐
98%, for peptide synthesis
别名:
3-Carboxy-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride, 4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2N(CH2)3CO2H·HCl
CAS号:
分子量:
167.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
产品名称
4-(二甲胺基)丁酸 盐酸盐, 98%
化驗
98%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
153-155 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.CN(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
InChI 密鑰
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride also known as 4-(dimethylamino)butanoic acid hydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)